Gants en nitrile, Omega™ Pro-Tech
Fournisseur: Nitritex
OPT2101-XS
NITROPT2101-XSEA 433 EUR InStock
NITROPT2101-XS
Gants en nitrile, Omega™ Pro-Tech
Gants
These nitrile gloves feature an ambidextrous shape and beaded cuffs. They are resistant to a wide range of chemicals.
  • Non sterile, powder-free
  • Contain no natural latex proteins
  • Textured for improved grip
  • Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
  • Each size carries a unique bar code on the inner dispenser box (EAN-13) and the outer carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
Certifications: EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité