Anti-GAD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-33284
NOVUNBP1-33284EA 740 EUR InStock
NOVUNBP1-33284
Anti-GAD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal GAD65 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Type: Primary
Antigen: GAD65
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité