Sample racks for chromatography vials
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-25
NSCAC4015-25EA 50.9 EUR InStock
NSCAC4015-25
Sample racks for chromatography vials
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
  • Racks feature alphanumeric indexing
  • Can be stacked for efficient storage
  • PP racks resistant to most solvents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité