Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Joint scrubber/brush for cleanrooms
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3590600 3590510
PPSA3590600EA 38.5 EUR InStock
PPSA3590600 PPSA3590510
Joint scrubber/brush for cleanrooms
Borstels
Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
  • Material: PP (body), PBT (stock)
  • Unslit or spouted fibre ends
  • Medium-hard bristle material
  • Heat-resistant up to 140 °C
Colour: White
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité