Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isohexane (mélange d'isomères)

Fournisseur: Roth Carl
Danger

T904.1
ROTHT904.1EA 121.5 EUR InStock
ROTHT904.1
Isohexane (mélange d'isomères)
Isohexane (mélange d'isomères)


Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité