2-Désoxy-D(-)-ribose
Fournisseur: Serva
18590.02
SERA18590.02EA 0 EUR InStock
SERA18590.02
2-Désoxy-D(-)-ribose
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité