Soybean oil, epoxidised
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1179-500GM
SPCMS1179-500GMEA 167 EUR InStock
SPCMS1179-500GM
Soybean oil, epoxidised
Soybean oil, epoxidised
Formule: C₅₇H₉₈O₁₂
Numéro MDL: MFCD00163560
Numéro CAS: 8013-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Specific gravity at 25 °C 0.988 - 0.998
Acid value 0.50
Colour (APHA) 125
Iodine Value 2.00
Moisture 0.10%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité