Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
MQ200
8.20365.0100 8.20365.1000
8.20365.0100EA 49.8 EUR InStock
8.20365.0100 8.20365.1000
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005926
CAS-nummer: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 7 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 30 - 33 °C
Molar Mass 154.16 g/mol
Boiling Point 296 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C DIN 51794
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité