Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Anti-HSP90A Rat Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA840HRPD ADISPA840HRPF
ENZOADISPA840HRPDEA 325 EUR InStock
ENZOADISPA840HRPD ENZOADISPA840HRPF
Anti-HSP90A Rat Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The 90 kDa molecular chaperone family includes 90 kDa heat shock protein Hsp90 and 94 kDa glucose-regulated protein grp94, both major molecular chaperones of the cytosol and the endoplasmic reticulum. Mammalian cells contain isoforms Hsp90 alpha and Hsp90 beta, encoded by separate genes. The amino acid sequences of human and yeast Hsp90 alpha are 85% and 90% homologous to those of Hsp90 beta, respectively. All known members of the Hsp90 protein family are highly conserved, especially in the N -terminal and C-terminal regions containing independent chaperone sites with different substrateMore Product Information
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG ENZOADISPA840HRPD
New Product
200 µG ENZOADISPA840HRPF
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité