Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Waarschuwing
Synoniemen: Cobalt tetramethoxyphenylporphyrin, [5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphinato]cobalt(II), Cobalt(II) meso-tetra(4-methoxyphenyl)porphine, 5,10,15,20-Tetrakis (4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt (II), 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt(II)
T1861-1G T1861-5G
TCIAT1861-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT1861-1G TCIAT1861-5G
[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinato]cobalt(II)
Formule: C₄₈H₃₆CoN₄O₄
MW: 791.77 g/mol
MDL-nummer: MFCD00010724
CAS-nummer: 28903-71-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Lambda max. 415.0 to 425.0 nm (THF)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (THF, 415.0 to 425.0 nm)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité