Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Waarschuwing
T3554-1G T3554-5G
TCIAT3554-1GEA 123 EUR InStock
TCIAT3554-1G TCIAT3554-5G
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate)
Formule: C₃₆H₂₄CoF₁₈N₆P₃
MW: 1034.46 g/mol
MDL-nummer: MFCD30749311
CAS-nummer: 28277-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fae11319c6026c7664bf2823613ef182347cacd&vid=2fae11319c6026c7664bf2823613ef182347cacd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité