Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Attention
Synoniemen: 2-Bromo-6-(methylamino)benzoic acid
OR71110-250MG OR71110-1G
APOSOR71110-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR71110-250MG APOSOR71110-1G
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06 g/mol
MDL-nummer: MFCD28356796
CAS-nummer: 1369866-00-1
Bestel nu
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité