Deze door de VN goedgekeurde, op papier gebaseerde containers bieden een veilige en innovatieve manier om allerlei soorten afval te verwerken.
- Plaatsbesparend opgevouwen ontwerp met eenvoudige opbouw
- Verlaging van de koolstofvoetafdruk
- Ideaal voor gebruik in labo's, ziekenhuisafdelingen en algemene zorg
Bio-bin® 1 l is ideaal voor gebruik in het veld (vb. thuisverpleging) of voor privé eerstehulpverleners. Hij heeft de ideale grootte voor gebruik in labo's met beperkte ruimte, zoals in zuurkasten.
Bio-bin® 2 L is ontworpen om kunststof afvalcontainers voor onscherp labo- en ziekenhuisafval te vervangen. Ideaal voor het wegwerpen van pipettips in het labo of voor algemeen ziekenhuis- of huishoudelijk afval.
De Bio-bin® 5 L is ideaal voor gebruik op labotafels en in ziekenhuisafdelingen en operatiekamers. De doos wordt opgevouwen geleverd waardoor er heel wat plaats bespaard kan worden en hij ideaal is voor gebruik bij thuisverpleging.
Bio-bin® Loop is ontworpen voor het wegwerpen van voorwerpen voor eenmalig gebruik zoals entogen en wattenstaafjes in laboratoria en chirurgische instrumenten in ziekenhuizen en thuiszorg zoals tangen en scharen.
De Bio-bin® van 30 liter is ideaal voor grotere hoeveelheden klinisch afval die ontstaan in laboratoria, ziekenhuizen en openbare instellingen. Bovendien wordt de bak geleverd met een Bin-sert™, die eenvoudig in de bak schuift en vastklikt.