Lichtgewicht, flexibele, sportieve en multifunctionele veiligheidsschoenen gemaakt van een ademende, geperforeerde hightech microvelours bovenkant, zacht gepolsterde enkelrand en gepolsterde tong, Velcro®-banden en een PU-zool met de beste schokabsorberende eigenschappen en een uitstekende slipbestendigheid, vrij van lakbevochtigingsstorende stoffen zoals siliconen, ftalaten, etc.
- Climazone technology for improved comfort
- Breathable distance mesh lining
- Removable anti-static comfort insole with moisture control system; orthopaedic insoles possible
- Anti-slip sole with shock-absorption at heel and front of the foot
- Virtually seamless design eliminates potential pressure points and blisters
- 100% metal-free xenova® toecap, non magnetic (200 J)
- Flexible, metal-free, puncture resistant midsole
- Fulfils ESD requirements: Resistance to ground inferior to 35 megaohms
Suitable for people allergic to chrome.
Kleur: Zwart
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC