Veelzijdige, ergonomische pipet met innovatief ontwerp, voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van van precisie en nauwkeurigheid.
- Buitengewoon licht
- Innovatief herontworpen principe van zuigerslagpipet - Zuiger gemaakt van organisch polymeer Fortron® met grote chemische, thermische en mechanische weerstand
- Laagste zuig-, doseer-, uitblaas- en tipejectiekracht
- Veerbelaste intrekbare kegeltip biedt een goede afdichting en verlengt de levensduur van de kegeltip
- 4-cijferige volumedisplay voor gebruiksgemak
- Volledig autoclaveerbaar
Ontworpen en samengesteld voor algemene laboratorium- en onderzoekstoepassingen in Life Science. Typische toepassingen zijn: Levensmiddelen en dranken, forensisch onderzoek, cosmetica, landbouw, onderzoek bij dieren, chemische analyse, onderzoekstoepassingen in medische en academische faciliteiten.
Certificaten: Zonder CE markering.