Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Glutaaraldehyd 50% in aqueous solution
Leverancier: Serva
Gevaar
Synoniemen: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
23116.01 23116.02
SERA23116.01EA 72 EUR InStock
SERA23116.01 SERA23116.02
Glutaaraldehyd 50% in aqueous solution
Glutaaraldehyd
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Kookpunt: 188
Smeltpunt: -10
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485
Bestel nu
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité