733-1331EA
136
EUR
InStock
733-1331
733-1333
733-1838
733-2556
733-2553
733-2552
733-2559
TEMPase, hot start DNA-polymerase
Reagentia voor nucleïnezuren
End-point PCR Enzymes and Kits
VWR® TEMPase hot start DNA-polymerasen zijn zeer stabiele polymerasen, met grotere specificiteit, superieure gevoeligheid en een grotere opbrengst in vergelijking met standaard DNA-polymerasen. Deze eigenschappen maken ze zeer geschikt voor detectie van doelen die in geringe hoeveelheden aanwezig zijn. Andere toepassingen omvatten screening, versterking van GC-rijke sequenties, multiplex PCR, directe PCR en qPCR. Een glycerolvrije TEMPase hot start DNA-polymerase is ook beschikbaar voor automatisering en vriesdrogen.
De GC-rijke sjabloonkit is speciaal ontworpen voor moeilijke GC-rijke sequenties. In combinatie met TEMPase bevorderen GC-buffers I en II een uitstekende amplificatie. De kit is ontworpen voor initiële tests alvorens een van de GC-TEMPase 2x Master Mixes te gebruiken.
Leveringsinformatie: VWR® TEMPase DNA-polymerasen worden over het algemeen geleverd met twee verschillende buffers, toetsbuffer en combinatiebuffer, die geschikt zijn voor verschillende PCR-vereisten. Toetsbuffer (NH⁴⁺) biedt een superieur versterkingssignaal (hoog rendement) zodat de behoefte aan optimalisatie van de Mg²⁺-concentratie of de uitgloeiingstemperatuur wordt beperkt in de meeste primer-sjabloonsystemen. Een combinatiebuffer is een combinatie van K⁺ en NH⁴⁺. Combineert hoge specificiteit met goede productopbrengst en hoge tolerantie voor optimalisatie van de primer-uitgloeiingstemperatuur en Mg²⁺-concentraties dankzij de uitgebalanceerde ammonium-kalium samenstelling. Elke buffer bevat 15 mM MgCl? (1,5 mM in uiteindelijk volume). Extra MgCl? voor gemakkelijke optimalisatie wordt in aparte flacon geleverd.