Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, schaal van 65 mm, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
03266-08 03266-15 03266-16 03266-17 03266-18 03266-19 03266-22 03266-24 03266-28 03266-30 03266-34 03268-01 03268-09 03268-15 03268-16 03268-17 03268-20 03268-21 03268-27 03268-29 03268-50 03268-54 03268-66
MFLX03266-00EA 141 EUR InStock
MFLX03266-00 MFLX03266-02 MFLX03266-04 MFLX03266-06 MFLX03266-09 MFLX03266-20 MFLX03266-26 MFLX03268-05 MFLX03268-07 MFLX03268-18 MFLX03268-19 MFLX03268-35 MFLX03268-60 MFLX03268-64 MFLX03268-68 MFLX03268-78 MFLX03266-08 MFLX03266-15 MFLX03266-16 MFLX03266-17 MFLX03266-18 MFLX03266-19 MFLX03266-22 MFLX03266-24 MFLX03266-28 MFLX03266-30 MFLX03266-34 MFLX03268-01 MFLX03268-09 MFLX03268-15 MFLX03268-16 MFLX03268-17 MFLX03268-20 MFLX03268-21 MFLX03268-27 MFLX03268-29 MFLX03268-50 MFLX03268-54 MFLX03268-66
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, schaal van 65 mm, Avantor®
Debietmeters
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemischeMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité