Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Masterflex® NSF-Approved Turbine Flowmeters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
MFLX98516-90EA 359 EUR InStock
MFLX98516-90 MFLX98516-92
Masterflex® NSF-Approved Turbine Flowmeters, Avantor®
Debietmeters
Designed for low-viscosity flow measurement in water and beverage applications.
  • NSF Standard 61 listed—ideal for use with water sampling and processing applications
  • Designed with 3/8” NPT(M) process connections
  • Suitable for use with 1.8 to 16 cSt liquids
  • Features an accuracy of ±2% of reading
Designed for low-flow OEM and pilot applications, these turbine flowmeters are highly accurate and repeatable and feature a Hall effect sensor for superior accuracy. The sensor’s standard power and output specifications make it easy to retrofit existingMore Product Information
Collapse All
Désignation Débit maximal Output Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
NSF-Approved Turbine Flowmeter, 0,2 to 2 gal./min, 3/8" NPT(M) 2 gal./min NPN sinking open collector @ 25mA maximum leakage current 10 µA (5k to30k pull-up resistor required) 1 MFLX98516-90
  • Details
  • NSF-Approved Turbine Flowmeter, 0,4 to 4 gal./min, 3/8" NPT(M) 4 gal./min NPN sinking open collector @ 25mA maximum leakage current 10 µA (5k to30k pull-up resistor required) 1 MFLX98516-92
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité