Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Reactievaten
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 263 EUR InStock
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Reactievaten
Reactievaatjes Reactievaten, kolfvorm
Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.
Attention: Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °CMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité