30- of 60-laags zelfklevende entreematten vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid. Deze matten houden vervuiling onder controle door vuil van de zolen van schoenen en de wielen van transportcontainers te verwijderen. Als een laag vuil is, verwijder je deze eenvoudig via het genummerde hoeklipje, zodat er een nieuwe laag klaar is voor gebruik.
- Antimicrobieel middel beschermt tegen de groei van bacteriën en schimmels
- Antislip, laag profiel, individueel genummerde lagen
- Lagere onderhouds- en reinigingskosten
- Bevat GMO-vrij, hernieuwbaar plantaardig materiaal dat de CO₂-uitstoot vermindert
- Zelfklevende matten zijn na gebruik ook recyclebaar
Kleur: Helder, wit, grijs of blauw.
Used mat layers, including top and bottom release liners, can be recycled after use using the Recycling solution for plastic packaging, Zero Waste Box™ from TerraCycle.