Slangen zonder DEHP voor laboratoria, voedingsmiddelen-, en drankentoepassingen.
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Gemakkelijk aan te brengen over aansluitingen en met goede greep voor eenvoudige laboratoriumopstellingen
- Bevat geen BPA of ftalaten
- Consistentie tussen verschillende batches voor reproduceerbare resultaten
Slangen zijn geschikt voor de meeste anorganische chemicaliën in het laboratorium. Ze oxideren en verontreinigen niet en zijn minder doorlatend dan rubberen slangen. De glasachtige, gladde binnenwand helpt ophoping voorkomen en maakt het reinigen gemakkelijker. Voor eenvoudig meten zijn de spiralen per 30,4 cm gemarkeerd. Geconcentreerde zuren en geconcentreerde basen hebben eerder de neiging te reageren met de biogebaseerde Tygon® E-3603 dan met de Tygon® R-3603. Voor deze omstandigheden adviseren we de Tygon® LMT-55 als alternatief product.
Temperatuurbestendigheid: −46 tot +74 °C
Hardheid (Shore A durometer): 56
Dichtheid: 1,18
Voldoet aan FDA, NSF 51 + 61, voldoet aan USP-klasse VI.