630057WEA
5810
EUR
InStock
630057W
630076C
630077D
630094E
630096G
630097H
Q1-200KG
VWR® Silicone vloeistoffen
Vloeistoffen voor circulatiebaden
Een reeks siliconenvloeistoffen aanbevolen voor gebruik in baden. Lage toxiciteit, inert en duurzaam dankzij lage vluchtigheid.
- Niet-corrosief
- Hoog vlampunt
- Lange levensduur
- Geringe verdamping
Vloeistoffen beschikken over uitstekende warmteoverdrachtseigenschappen en beslaan een groot temperatuurbereik van −40 tot +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Verpakking: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Opgelet: Bij hoge temperaturen kunnen schadelijke dampen vrijkomen. Het is aan te raden om dit materiaal te gebruiken in een filterafzuigkast bij temperaturen hoger dan 140 °C.