Pompes péristaltiques Masterflex® Ismatec® Microflow SeriesMicro-débit, degré d’exactitude élevé
Pompes et tuyaux pour pompes Masterflex Ismatec Microflow SeriesPourquoi les pompes Masterflex Ismatec ?Les atouts des pompes Masterflex Ismatec incluent :
![]() Mode continu ![]() Mode Temps ![]() Mode Volume ![]() Mode À distance ![]() Étalonnage du tuyau Nos commandes intuitives à écran tactile permettent :
Pompes Ismatec équipées, faciles à utiliserEn plus des autres pompes péristaltiques ISMATEC®, nos produits vedettes comprennent : Pompe Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex, Avantor®Pompes polyvalentes qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile.
MasterflexLive® est une plateforme sécurisée, basée sur le cloud, qui permet de contrôler les pompes Masterflex ; recevez des notifications en temps réel concernant les paramètres de la pompe, tels que la vitesse, le débit, le volume de distribution, et bien plus encore. Vous pouvez contrôler des processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans avoir besoin de mobiliser du personnel sur place, alors que des notifications « push » vous indiquent les conditions de fonctionnement et affichent des messages d’erreurs. Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur ; un port USB permet de procéder aux mises à jour de firmware téléchargeables qui doivent être effectuées sur la pompe. La tête de pompe Miniflex affiche un large angle d’occlusion qui empêche le liquide de revenir, jusqu’à la pression définie des tuyaux. Les galets en polyester thermoplastique auto-lubrifiants limitent les frictions et s’usent peur, pour un fonctionnement sans problème et une grande longévité. Pompes péristaltiques IPC multicanaux haute précision Masterflex® Ismatec®, Avantor®La dernière génération d’IPC Masterflex Ismatec est un système flexible et polyvalent de pompes multicanaux qui apporte précision et répétabilité dans un nombre de canaux synchrones pouvant s’élever jusqu’à 24, pour un rendement et des performances plus élevés. Idéales pour l’analyse automatique, les études sur les réacteurs, l’ensemencement de lignées cellulaires et la recherche.
Ces pompes IPC multicanaux Ismatec® sont munies de moteurs planétaires qui font fonctionner à l’unisson huit rouleaux en acier inoxydable pour garantir la fluidité de la rotation et la précision du débit de liquide. L’écran tactile intuitif affiche le débit ou les tr/min, permet un étalonnage facile, et prend en charge un volume configurable et des modes de distribution selon la durée. La distribution volumétrique constitue un système unique de positionnement à rouleau qui garantit la répétabilité. Mélangez et faites se correspondre les différentes tailles et formulations de tuyaux au niveau des canaux pour qu’ils puissent s’adapter à votre application. Les cartouches Click’n’go™ incluses assurent une occlusion automatique, pour simplifier l’utilisation, limiter les remplacements de tuyaux, et obtenir des résultats reproductibles. Pompes péristaltiques à contrôle indépendant des canaux (ICC) Masterflex® Ismatec® Reglo, Avantor®Contrôle indépendant du débit et de la direction de chaque canal via le clavier ou votre PC.
Ces pompes péristaltiques multi-canaux vous permettent de contrôler individuellement le débit et la direction de chacun des canaux, depuis le clavier intuitif, ou via votre ordinateur—soit l’enrichissement de vos capacités de pompage sur votre paillasse, avec une seule unité compacte ! La pompe fournit un pompage continu ou une distribution précise, et la capacité d'un écoulement bidirectionnel dans chaque canal. De plus, l’étalonnage indépendant du canal minimise les différences de tube à tube, garantissant un étalonnage très précis. Pompes numériques multicanaux Masterflex® Ismatec® Reglo, Avantor®Pompes multicanaux polyvalentes qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile.
MasterflexLive® est une plateforme sécurisée, basée sur le cloud, qui permet de contrôler les pompes Masterflex ; recevez des notifications en temps réel concernant les paramètres de la pompe, tels que la vitesse, le débit, le volume de distribution, et bien plus encore. Vous pouvez contrôler des processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7, sans avoir besoin de mobiliser du personnel sur place, alors que des notifications « push » vous indiquent les conditions de fonctionnement et affichent des messages d’erreurs. . Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard, située à l’arrière du moteur ; un port USB permet de procéder aux mises à jour de firmware téléchargeables qui doivent être effectuées sur la pompe. Les cassettes pour tuyaux (fournies) prennent en charge des tuyaux à 3 arrêts, et elles sont faciles à insérer/retirer, pour un remplacement rapide des tuyaux. Prise en charge de tuyaux d’un DI de 0,13 à 3,17 mm pour une large plage de débit. Systèmes de pompes à vitesse variable Masterflex® Ismatec® Microflex, Avantor®Des pompes à faible débit faciles à utiliser avec un démarrage/arrêt réversible à distance, et un changement rapide des tuyaux.
Ces pompes faciles à utiliser permettent un pompage réversible et un changement rapide des tuyaux, et affichent des capacités de contrôle à distance. Parfaites pour une alimentation permanente en liquide dans l'analyseur et les autres applications de pompage à faible débit au laboratoire. La tête de pompe à chargement rapide Microflex affiche une occlusion moyenne fixe pour les tuyaux ; il n’y a plus besoin d'ajuster l’occlusion. Services et outils personnalisésVous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?Nos experts sont prêts à vous aider. |