To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® MasterSense™ Gear & Piston Process Pumps
Your process, evolved
Using MasterSense™ digital technology, these pumps offer advanced user experience, sensor monitoring, flow control, and connectivity for mid to high flow, higher pressure applications.
Perfect for sanitary environments — 316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
2
Sensors integrated into the flow path monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure.
3
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity- even with wet gloves on!
4
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
5
Superior mechanical design supports higher flow ranges, pressures and torque capability for greater repeatability and pumping higher viscosity fluids.
6
Gear Pumps are the optimal choice for pumping clean fluids in higher pressure, pulseless flow applications. VIEW FULL SPECS
7
Piston Pumps offer high repeatability for critical dispense applications where change-out and lot-to-lot contamination is not critical. VIEW FULL SPECS
Continous Mode*
Time Mode
Volume Dispense
Pressure
User Access
Program Save & Recall
Network Detection
Remote Mode*
Head Calibration*
Skip reading the operation manual
Intuitive touch screen interface, even when wearing gloves
Easy to set up and program
5" capacitive TFT/RGB touch screen with a clear, wide viewing angle
Adjust parameters with a simple touch - even with gloves on
Operational modes include continuous run, volume dispense, and time dispense
Batch control and interval/off time in Volume and Time modes
Easily save and recall up to 50 commonly used protocols, each with a unique name
Know when you hit your mark - graphical indicator lets you know when pump system is optimally calibrated
Integrated sensor monitors your media so you don’t have to
Seamless monitoring, avoid risk and save money
Install in-line pressure sensor
Connect sensor to pump
Configure alarms and start pump
Advanced Connectivity and Control Options
Monitor from anywhere
Flexible Connectivity
Your choice of connectivity options- EtherNet/IP™, PROFIBUS, Serial, or analog control
Three-tier access to pump functionality—use this option to protect your process by controlling who can operate the pump and at what level
Over-the-air firmware updates - automatically allows you to take full advantage of future enhancements
Internet connection via Wi-Fi or standard Ethernet (RJ45) jack on rear of drive
Gear pump complete system components
To create a complete pump system, a drive and pump head are needed. Complete systems are available for common configurations (see table below), or choose the pump drive and select from a variety of Suction shoe mount A or B, or cavity style head pump head options available.
To create a complete pump system, a drive and pump head are needed. Complete systems are available for common configurations (see table below), or choose the pump drive and select from a variety of Q-series or Rh-Series Piston pump heads. An adapter required for low-flow RH models.
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.