Tuyaux pour pompes péristaltiques Masterflex®
N'acceptez aucun substitut —
Formulations de pompes extrudées de précision testées conçues pour garantir une longévité des tuyaux, une pression et une force d'aspiration maximales.
Les tuyaux pour pompe de la marque Masterflex sont extrudés de manière personnalisée pour être compatibles avec les pompes Masterflex, et conçus pour durer longtemps avec les pompes péristaltiques. Une cohérence lot par lot garantit précision et répétabilité.
Boutique de gammes de tuyaux pour pompes
Voir le guide de sélection des tuyaux pour pompes Masterflex
Formulations de tuyaux supérieurs
Nous vous fournissons des solutions de tuyaux alternatives
Services et outils personnalisés
Autres catégories évaluées
Comment vérifier la compatibilité de vos tuyaux
Peser et mesurer
la longueur et le diamètre des échantillons de tuyaux
Immersion
À l’aide d'un récipient fermé, immergez l’échantillon dans votre liquide pendant 48 heures
Repesez, remesurer,
et examiner l’échantillon pour détecter des signes de gonflement, d’effritement ou d’autres détériorations
Test sur la pompe
en température réelle, vide/pression, ou d’autres conditions de fonctionnement
REMARQUE : les formulations de tuyaux PharmaPure et Chem-Durance Bio sont co-extrudées avec divers matériaux intérieurs et extérieurs, et elles requièrent des méthodes de test modifiées. Contactez Masterflex®, filiale d’Avantor pour obtenir des instructions concernant les tests chimiques. Consultez notre base de données sur la résistance aux produits chimiques.
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.
Contactez-nous