To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Des pompes puissantes faites pour durer lors des processus exigeants et dans les environnements de production.
Plage de débit : 0,0006 à 26 LPM
Les pompes péristaltiques Masterflex I/P Series possèdent des moteurs puissants et sont mieux protégées des risques liés au secteur. Parfaites pour les applications de processus.
Caractéristiques et avantages des pompes Masterflex I/P Series
Si vous avez besoin de valeurs nominales de débit allant jusqu’à 26 LPM, et de pressions allant approximativement jusqu'à 2,7 bar, nos pompes de la gamme I/P sont le choix idéal. Nos pompes sont :
Fiables et nécessitent peut d’entretien, d’où moins d’interruptions dans vos processus
Conçues pour s'adapter à l’échelle : de la R&D au processus
Risques réduits grâce à un système fermé : le liquide n’entre en contact qu’avec les tuyaux
Prennent en charge les liquides sensibles au cisaillement et visqueux
Parfaites pour la filtration, les alimentations en milieu, le remplissage de poches, les applications d'échantillonnage chimiques, et bien plus encore.
Compactes
Toutes les têtes de pompe Masterflex I/P ont été conçues pour travailler au mieux avec les tuyaux de pompes de précision I/P ou de précision hautes performances I/P, ce qui garantit une traçabilité lot par lot ; on peut se fier aux performances de la pompe.
La pompe Masterflex MasterSense I/P est munie d'une interface intuitive à écran tactile, qui inclut :
La pompe Masterflex MasterSense I/P est munie d'une interface intuitive à écran tactile, qui inclut :
La sauvegarde des programmes de distribution les plus fréquemment utilisés
Un contrôle des lots
La précision dans la distribution du volume
Une connexion au réseau via EtherNet/IP standard, Profibus, analogique, ou MasterflexLive
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.