To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing IP66 rated for washdown
2
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Fonctionnement intuitif
Une interface simple à écran tactile, même quand on porte des gants
Installation et programmation faciles
Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec un angle de vue clair et large
Ajustez les paramètres d’un simple geste, même avec des gants
Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
Sauvegardez et consultez facilement jusqu’à 50 protocoles couramment utilisés, chacun portant un nom unique
Soyez informé(e) lorsque vous atteignez votre marquage : l'indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau chargé est étalonné de manière optimale
Classement IP66 pour les éclaboussures
Créez, sauvegardez et consultez 50 programmes de pompage via des menus faciles à utiliser
Mode continu
Mode Temps
Mode Volume
Mode À distance
Étalonnage du tuyau
Accès de l’utilisateur
Options avancées de connectivité et de contrôle
À distance, en toute sécurité, et conforme
Surveillance à distance
MasterflexLive est notre plateforme sécurisée et reliée au Cloud pour une surveillance à distance et en temps réel de tous les paramètres des pompes Masterflex
Contrôlez et ajustez les processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans réquisitionner du personnel sur place
Les notifications « push » vous informent de la nécessité de modifier les conditions de fonctionnement et vous montrent des messages d’erreur
Votre choix parmi les options de connectivité—MasterflexLive, EtherNet/IP, ou Profibus
Un accès à trois niveaux aux fonctionnalités de la pompe : utilisez cette option pour protéger vos processus en décidant qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
Des mises à jour en direct du firmware vous permettent automatiquement de tirer parti au mieux de vos futures améliorations
Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur
La pompe idéale pour les applications à volume élevé
Classement IP66 pour les environnement sanitaires et sujets aux éclaboussures, dons les salles blanches, l'agro-alimentaire et le traitement des produits laitiers.
Faible cisaillement non contaminant et procédure non invasive rendent cette pompe parfaite pour l’industrie biopharmaceutique et les soins de santé.
Débits jusqu’à 42 LPM pour garantir un débit précis, ce qui rend cette pompe idéale pour la production à large échelle.
Accès à triple approche, et capacité à sauvegarder et à consulter les programmes qui rendent votre processus liquide sûr et précis.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Sont fournis Tête de pompe Rapid-Load® , 3 pieds (1 m) de tuyaux en Tygon® LFL B/T 91 06430-91 ; et un câble de 6 pieds (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22. Cette unité est fournie avec le kit de prises/câbles spécifique à chaque pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Caractéristiques de performances
Capacité de débit
0,65 à 42 LPM (0,17 à 11,1 GPM)
tr/min
11 à 321
Nombre de têtes acceptées
1
Couple maximal
Démarrage : 1130 N•cm (1600 oz-in)
Fonctionnement : 1017 N•cm (1440 oz-in)
Réversible
Oui
Contrôle externe - entrée
0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Marche/Arrêt, Sens (horaire/antihoraire), Amorçage par fermeture des contacts
Contrôle externe - sortie
0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Sortie tach (collecteur ouvert), Moteur en fonctionnement, Tête ouverte, Local/À distance, Alarme générale
Communication réseau
EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive
Caractéristiques électriques
Tension
90 à 260, sélection automatique universelle de la tension
Actuel
5,0 A à 115 V ; 3,1 A à 230 V
Caractéristiques électriques
6 A / 250 V
Type de moteur
Fonctionnement continu, TENV, BLDC
Taille de moteur
370 W (0,5 hp)
Écran
Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec commutation en plan (large angle de vue) ; 800 x 480 pixels
Type de contrôle du moteur/de la vitesse
PWM avec microprocesseur
Régulation de la vitesse (répétabilité)
±0,1 %
Démarrage en douceur/Frein électronique
Oui/Oui
Caractéristiques physiques
Matériaux du boîtier
Boîtier en acier inoxydable 316, châssis en acier inoxydable, bézel en acier inoxydable
Matériaux constituant la tête de pompe
Acier au carbone revêtu par poudre et fonte d’aluminium, acier inoxydable, polycarbonate, rouleaux en Nylatron®
Classement IP
IP66
Inscriptions auprès des organismes
UL, cUL, CE, DLS
Température de fonctionnement
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage
-25 à 65 °C (-13 à 149 °F)
Niveau sonore
<75 dBA @ 1 m (39")
Dimensions (L x l x H)
62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8")
Poids à l'expédition
54,5 kg (120 lb)
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.