Système de pompe Fill/Finish Masterflex® L/S® MasterSense™ avec tête de pompe Masterflex® Ultrapharm™
La précision est un facteur critique lorsque chaque goutte compte
Le système de pompe Fill/Finish Masterflex® L/S® MasterSense™ avec tête de pompe Masterflex® UltraPharm™
Achetez dès maintenant
Les caractéristiques qui facilitent votre processus
1
Parfait pour les environnements sanitaires—
Boîtier de moteur en acier inoxydable 316, classement IP66 et NEMA 4X pour les projections de liquide
2
Écran tactile facile à lire et à faire fonctionner, même quand on porte des gants Créez, sauvegardez et consultez de nouveau les programmes via des menus intuitifs.
3
Compatibilité EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive, et E/S analogique à distance permettent des options de connectivité et de contrôle qui satisfont à vos demandes.
EN SAVOIR PLUS
4
Vitesse maxi 250 tr/min ; volumes de dosage allant de <0.5 mL à >500 mL
VOIR LES SPÉCIFICATIONS
Masterflex L/S MasterSense Precision fill-finish pump system
5
Un fonctionnement ultra-silencieux qui réduit les émissions de bruit parasites au sol ou dans le laboratoire
6
La tête de pompe en acier inoxydable 316 peut passer à l’autoclave ; testée sur 10 cycles sans perte de débit ou de performances de précision
7
Rouleaux en retrait et engrenage planétaire pour la précision du dosage (±0,5 %), faible pulsation, et tuyaux à longue durée de vie
Tuyaux faciles à placer— réduction de la sollicitation des tuyaux pour une durée de vie plus longue et moins de risque de dysfonctionnement prématuré.
8
Kits de tuyaux en double Y Masterflex garantissant une rétention, une répétabilité et une précision correctes
BOUTIQUE TUYAUX EN DOUBLE Y
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode continu
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode Temps
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode Volume
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode À distance
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Étalonnage du tuyau
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Accès de l’utilisateur
Bénéficiez d'une tête de pompe avec système de moteur planétaire
Avec le système de moteur planétaire, chaque rouleau est commandé directement par la roue solaire. Ce mécanisme empêche toute friction axiale en poussée-traction sur les tuyaux, ce qui améliore la longévité des tuyaux, diminue les pulsations et assure une reproductibilité élevée.
Cette tête de pompe permet un dosage et un débit en douceur, à faibles pulsations et ultra-précis, pour garantir une intégrité et une uniformité optimales. Munie de rouleaux décalés, la tête de pompe fournit un débit linéaire sur toute la plage de débit. Alors que l'un des rouleaux fait passer le liquide à travers l’une de jambes de l’ensemble de tuyaux en double Y, l’autre rouleau pousse ce liquide à travers l’autre jambe. Les doubles canaux permettent également d’obtenir une vitesse plus faible, afin d’avoir des débits « à simple canal ». Une vitesse plus faible, ce sont des forces de cisaillement moindre, pour garantir l’intégrité du liquide et des molécules.
L’installation en un éclair
Une interface intuitive à écran tactile, même quand on porte des gants
  • Installation et programmation faciles
  • Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec un angle de vue clair et large
  • Ajustez les paramètres d’un simple geste, même avec des gants
  • Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
  • Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
  • Antidérapage et renforcement de la vitesse disponibles en Mode Volume, pour garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
  • Sauvegardez et consultez facilement jusqu’à 50 protocoles couramment utilisés, chacun portant un nom unique
  • Soyez informé(e) lorsque vous atteignez votre marquage : l'indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau chargé est étalonné de manière optimale
Options avancées de connectivité et de contrôle
Assurez un contrôle depuis n’importe où
MasterflexLive Remote Pump Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive est notre plateforme sécurisée et reliée au Cloud pour une surveillance à distance et en temps réel de tous les paramètres des pompes Masterflex
  • Contrôlez les processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans réquisitionner du personnel sur place
  • Les notifications « push » vous informent de la nécessité de modifier les conditions de fonctionnement et vous montrent des messages d’erreur
En savoir plus
Connectivité flexible
  • Votre choix parmi les options de connectivité— EtherNet/IP, Profibus ou MasterflexLive®
  • Un accès à trois niveaux aux fonctionnalités de la pompe : utilisez cette option pour protéger vos processus en décidant qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
  • Des mises à jour en direct du firmware vous permettent automatiquement de tirer parti au mieux de vos futures améliorations
  • Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur
Voir les spécifications complètes
La pompe idéale pour les applications de FIll/Finish haute précision
Biopharma
Faible cisaillement non contaminant et procédure non invasive rendent cette pompe parfaite pour l’industrie biopharmaceutique et les soins de santé.
vaccine production line
Accès à triple approche et capacité à sauvegarder et à consulter les programmes qui rendent votre processus liquides sûrs et précis.
custom cut tubing
Notre gamme de formulation de tuyaux garantit la compatibilité avec les liquides et les homologations réglementaires dont vous avez besoin.
Water treatment process
Ces tuyaux pour pompes fabriqués avec précision vous confèrent la précision et la fiabilité pour les applications de processus critiques.
Caractéristiques complètes et détails des produits
  Masterflex L/S MasterSense Fill/Finish pump system Masterflex L/S MasterSense Fill/Finish pump system
Article n° MFLX77976-40 MFLX77976-42
Plage de débit 0,007 à 635 ml/min 0,193 à 998 ml/min
Tête de pompe Masterflex Ultrapharm pour tuyaux de précision avec capteur à tête ouverte, boîtier/rotor en acier inoxydable pour tuyaux de précision hautes performances avec capteur à tête ouverte, boîtier/rotor en acier inoxydable
Formats de tuyaux compatibles Double-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 Double-Y L/S® 15, 24, 35
Caractéristiques de la pompe
Homologations des organismes UL, cUL, CE
Précision du contrôle de la vitesse (résolution) ±0,1 % (0,1 tr/min à 250 tr/min)
Garantie 2 ans
MasterflexLive Commande à distance en temps réel de l’ensemble des paramètres des pompes Des notifications directes vous alertent au sujet des conditions de fonctionnements et des messages d’erreur, ce qui vous permet de surveiller 24 h/24 et 7 j/7 les processus de pompage critiques, pas besoin d’être sur place.
EtherNet/IP ou
Profibus
Interface directe avec réseau(x) de contrôle des processus basés sur Ethernet/IP ou Profibus (utilisation de PLC, SCADA ou similaire) ; permet de contrôler tous les paramètres de la pompe via l’interface réseau.
Nombre de rouleaux 8
Réversible Oui
Écran Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec commutation en plan (large angle de vue) ; 800 x 480 pixels
Distribution numérique Oui
Contrôle externe - entrée 0 to 20 mA, 20 to 0 mA, 4 to 20 mA, 20 to 4 mA ; 0 to 10 V, 10 to 0 V, 0 to 5 V, 5 to 0 V ; marche/arrêt, sens (horaire/antihoraire), amorçage par fermeture des contacts
Contrôle externe - sortie 0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Sortie tach (collecteur ouvert), Moteur en fonctionnement, Tête ouverte, Local/À distance, Alarme générale
Moteur DC sans balai avec encodeur ; fonctionnement continu ; réversible ; 1/10 hp (75 W)
Capteur d’ouverture de tête Oui ; câble de rallonge fourni
Matériaux du boîtier Acier inoxydable 316
Classement du boîtier IP66 / NEMA 4X
Dimensions (L x l x H) 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm)
Poids à l'expédition 40,75 lb (18,5 kg)
Alimentation 90 à 260 VAC, 50/60 Hz
Kits de tuyaux en double Y pour la tête de pompe Masterflex® UltraPharm™
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..