Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC22A7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-794
PRSI29-794EA 589 EUR InStock
PRSI29-794
Anti-SLC22A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC22A7 is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The protein is an integral membrane protein and appears to be localized to the basolateral membrane of the kidney.The protein encoded by this gene is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and appears to be localized to the basolateral membrane of the kidney. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.The protein encoded by this gene is involved in the sodium-independent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and appears to be localized to the basolateral membrane of the kidney. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC22A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité