Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WRN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-216
PRSI56-216EA 620 EUR InStock
PRSI56-216
Anti-WRN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the RecQ subfamily and the DEAH (Asp-Glu-Ala-His) subfamily of DNA and RNA helicases. DNA helicases are involved in many aspects of DNA metabolism, including transcription, replication, recombination, and repair. This protein contains a nuclear localization signal in the C-terminus and shows a predominant nucleolar localization. It possesses an intrinsic 3' to 5' DNA helicase activity, and is also a 3' to 5' exonuclease. Based on interactions between this protein and Ku70/80 heterodimer in DNA end processing, this protein may be involved in the repair of double strand DNA breaks. Defects in this gene are the cause of Werner syndrome, an autosomal recessive disorder characterized by premature aging.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: WRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité