Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHISA4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7277
PRSI7277EA 415 EUR InStock
PRSI7277
Anti-SHISA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHISA4 Antibody: SHISA4 plays an essential role in the maturation of presomitic mesoderm cells by individual attenuation of both FGF and WNT signaling. The Shisa family of single-transmembrane proteins is characterized by an N-terminal cysteine-rich domain and a proline-rich C-terminal region. Its founding member, Xenopus Shisa, promotes head development by antagonizing Wnt and FGF signaling. Shisa physically interacted with immature forms of the Wnt receptor Frizzled and the FGF receptor within the ER and inhibited their posttranslational maturation and trafficking to the cell surface. Loss of Shisa function sensitized the neuroectoderm to Wnt signaling and suppressed head formation during gastrulation.

SHISA4 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

SHISA4 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SHISA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité