Comment agir en cas de déversement de substances cytotoxiques
1. La décontamination individuelle
  • Enlever l’EPI contaminé
  • Rincer immédiatement et abondamment la peau contaminée avec de l’eau froide
  • En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant au moins minutes avec de l’eau ou une solution saline isotonique
  • Consulter un ophtalmologiste dans les plus brefs délais
2. Suivre les instructions
  • Suivre le mode d’emploi
  • La décontamination doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée
3. Revêtir l’EPI/le masque respiratoire approprié
  • Masque respiratoire FFP3
  • Lunettes de protection
  • Combinaison
  • Gants (deux paires)
  • Surchaussures
4.Sécuriser la zone contaminée - sécuriser immédiatement les surfaces contaminées - marquer
la zone à la craie
  • Arrêter le système de ventilation
  • Fermer les fenêtres
  • Allumer la ventilation de la hotte
  • Empêcher tout personnel d’entrer dans la zone
  • Mettre en place un panneau d’avertissement
5. Procédure de nettoyage
  • Collecter le verre cassé avec une raclette et une pelle à poussière
  • Utiliser des lingettes à haut pouvoir absorbant pour lier les liquides
  • Humidifier les substances sèches avant la collecte ou utiliser des lingettes pré-imprégnées
  • Travailler depuis l’extérieur vers l’intérieur pour éviter l’élargissement de la zone contaminée
  • Rincer avec de grandes quantités d’eau
  • Nettoyer avec un détergent basique puis avec de l’Isopropanol 70 %
6. Élimination des déchets (lingettes contaminées, etc.)
  • Mettre le verre brisé dans une boîte en carton
  • Mettre tout le matériel utilisé pour la décontamination dans un sachet pour déchets étanche
  • Après le processus de décontamination, enlever tous vêtements contaminés : surchaussures, gants, combinaison, sous-gants, lunettes de protection, masque respiratoire
  • Mettre le sac pour déchets et l’EPI contaminé dans un conteneur spécifique cytotoxiques
  • Nettoyer soigneusement la zone contaminée
7. Prendre une douche et consulter un médecin
  • Tout employé concerné doit d’abord prendre une douche
  • Consulter le médecin à titre de préventif
8. Informations
La procédure décrite ci-avant n’est qu’un exemple. Chaque site doit définir ses propres méthodes de sécurité et de décontamination en fonction de ses spécificités et des produits utilisés.