Gestion des déchets
Afin de prévenir d’éventuels dommages et la contamination ultérieure d’un environnement, du médicament lui-même ou du personnel participant à la manipulation et au transport de substances cytotoxiques, le conditionnement, le stockage et le transport de ces médicaments doivent être réalisés avec beaucoup de soin.
Par ailleurs, tous les emballages pour le stockage et le transport de ces médicaments doivent être clairement étiquetés. Si, malgré toutes ces mesures de précaution, un déversement survient durant la production ou le transport, le nettoyage et l’élimination de la substance cytotoxique déversée doivent être effectués uniquement par du personnel correctement formé. Un kit de gestion des déversements doit être disponible dans toutes les zones de stockage, de transport, de manipulation et d’administration des substances cytotoxiques.
Tout matériel ayant été en contact avec des substances cytotoxiques est considéré comme un déchet cytotoxique. Il doit donc, en raison de la nature toxique du médicament, être traité comme un déchet dangereux et être recueilli dans des conteneurs spécifiques pouvant être scellés hermétiquement après remplissage. Pour les déchets cytotoxiques, les exigences réglementaires applicables nationales et régionales, ainsi que les réglementations concernant les expéditions de marchandises dangereuses, doivent être respectées. L’élimination des déchets doit être organisée de manière à ne présenter aucun danger pour la santé des personnes, l’environnement et la sécurité publique.
Des informations sur les réglementations européennes et les normes de pratique en matière de stockage, transport et gestion des déchets sont consultables dans les recommandations du PIC/S, p. 22, article 5.7, dans les directives EU BPF, annexe 1, dans le Standard de qualité pour le Service de la pharmacie oncologique QuapoS 5, p. 10, 4.1-4.3 et dans les recommandations de l’ISOPP (Société Internationale des Praticiens en Pharmacie Oncologique)*. Les réglementations locales peuvent également s’appliquer et doivent être prises en compte.