Déversements
Si, malgré toutes ces mesures de précaution, un déversement survient durant la production ou le transport, le nettoyage et l’élimination de la substance cytotoxique déversée doivent être effectués uniquement par du personnel correctement formé. Un kit de gestion des déversements doit être disponible dans toutes les zones de stockage, de transport, de manipulation et d’administration des substances cytotoxiques.