Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Prestatieniveau 2: analyse met hoge doorvoer, wanneer robuustheid en reproduceerbaarheid essentieel zijn
Prestatieniveau 2: analyse met hoge doorvoer, wanneer robuustheid en reproduceerbaarheid essentieel zijn
Ben klaar voor naleving voor uw hoge doorvoer
monsters in gereguleerde omgevingen
Kies voor Thermo Scientific SureSTART prestatieniveau 2 producten, om gegevens van hoge kwaliteit te garanderen met een ononderbroken workflow in hoge doorvoer toepassingen met behulp van GC, HPLC/UHPLC, enkelvoudige of drievoudige quadrupool MS systemen. Gebruik deze niveau 2 flacons voor routinematige QA/QC-toepassingen, waar de analytniveaus haalbaar zijn of dicht bij het detectieniveau van de methode liggen. Deze producten hebben een zeer laag metaalgehalte en weinig extraheerbare en uitloogbare stoffen en zijn in overeenstemming met de hoge normen, zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke vereisten. Ze zijn "Specificatie Gecertificeerd" om hun fysische dimensies en compatibiliteit met de autosampler te garanderen.
Indien u producten nodig hebt die routineanalyses ondersteunen, zijn onze prestatieniveau 2-producten er voor u. Selecteer de producten met twee golven.
Binnen prestatieniveau 2 vindt u een selectie van kits (waaronder ons assortiment EPA en Scintillatie), flacons, doppen, inzetstukken, septa en stoppers.
  • Alle producten binnen dit prestatieniveau zijn geschikt voor GC-, HPLC/UHPLC- en massaspectrometrietoepassingen (MS).
  • Inhoudsmaten van 0,3 ml tot 20 ml voor beperkte monstervolumes tot headspace-analyses.
Specificatie gecertificeerd
  • Alle Thermo Scientific SureSTART-flacons zijn qua afmetingen gecontroleerd om compatibiliteit met de autosampler te garanderen.
  • Gecontroleerd door geautomatiseerde optische en meter inspectie om kritieke afmetingen en toleranties te garanderen
  • De flacons voldoen aan alle eisen van de US, EU, JPN Pharmacopeia.
  • Uniform en vrij van defecten
Lot traceerbaar
  • 100% traceerbaar door het fabricageproces
  • Certificaat van conformiteit op verzoek verkrijgbaar per lotnummer
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.