To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Perfect for sanitary environments- 316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
2
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems VIEW FULL SPECS
5
Powerful performance with a broad flow range- 0.0006 to 26 LPM. Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio OTHER DRIVE OPTIONS
6
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all I/P pump heads. SHOP I/P PUMP HEADS
7
Graphical indicator validates optimal tube calibration. Choose from over 20 formulations and sizes of pump tubing. SHOP I/P PUMP TUBING DOWNLOAD FLYER
Continuous Mode
Time Mode
Volume Dispense
Pressure Sensor
User Access
Program Save & Recall
Network Detection
Remote Mode
Tube Calibration
Set up is a breeze
Intuitive touch screen interface, even wearing gloves
Easy to set up and program
7" capacitive TFT/RGB touch screen with a clear, wide viewing angle
Adjust parameters with a simple touch-even with gloves on
Operational modes include continuous run, volume dispense, and time dispense
Batch control and interval/off time in Volume and Time modes
Antidrip and speed ramping available in Volume mode-ensure accuracy and minimize sample loss
Easily save and recall up to 50 commonly used protocols, each with a unique name
Know when you hit your mark-graphical indicator lets you know when loaded tubing is optimally calibrated
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Advanced Connectivity and Control Options
Monitor from anywhere
MasterflexLive
MasterflexLive is our secure, cloud-enabled platform for real-time remote monitoring of all Masterflex pump parameters
Monitor critical processes running 24/7 without the need for onsite personnel
Push notifications alert you to changes in operating conditions and error messages
Minimize risk with a closed system. Non-contaminating, low shear, and noninvasive makes this pump perfect for Biopharma and healthcare.
Three-tier access and the ability to save and recall programs make your fluidic process secure and accurate.
The I/P series is ideal for mimicking large-scale (up or out) systems, which allows quicker, consistent process optimization.
Precision manufactured pump tubing ensures accuracy, reliability, fluid compatibility and the regulatory approvals needed for critical process applications.
Complete Specifications & Product Details
Types of pump heads accepted
0.1 to 650 RPM (up to 2 pump heads accepted)
0.1 to 650 RPM Complete System with Easy-Load 77602-30 and C-Flex ULTRA® tubing 06434-73
7” capacitive TFT/RGB touch screen with in-plane switching (wide viewing angle); 800 x 480 pixels
External control - Input
0 to 20 mA, 20 to 0 mA, 4 to 20 mA, 20 to 4 mA; 0 to 10V, 10 to 0 V, 0 to 5 V, 5 to 0 V; Start/Stop, Direction (CW/CCW), Prime via contact closure
External Control - Output
0 to 20 mA, 20 to 0 mA, 4 to 20 mA, 20 to 4 mA; 0 to 10V, 10 to 0 V, 0 to 5 V, 5 to 0 V; Tach output (open collector), Motor running, Open head, Local/Remote, General alarm
Motor
BLDC with encoder, continuous duty, reversible, 250 W (0.34 hp)
Open head sensor
Yes; extension cable included
Housing materials
316 stainless steel housing and bezel with anodized aluminum base