Masterflex pompen genieten wereldwijd de voorkeur. Wij staan bekend als toonaangevend in de industrie op het gebied van ontwerp, engineering en productie van peristaltische slangen- en slangenpompen, membraandoseerpompen, vacuüm/drukpompen, flowmeters en mixers. Alleen Masterflex biedt u een ongeëvenaarde veelzijdigheid en normbepalende betrouwbaarheid - prestaties die het resultaat zijn van meer dan 55 jaar ervaring in de productie van peristaltische pompen. Onze expertise en selectie van meer dan 10.000 pompconfiguraties stellen ons in staat u te helpen bij de keuze van een pompsysteem dat voldoet aan de specifieke eisen van uw toepassing.
Masterflex® heeft de wereldwijde standaard voor slangenpomp systemen gevestigd. Wij zijn al lange tijd op industrieel gebied toonaangevend in het ontwerpen, construeren en produceren van een grote verscheidenheid aan vloeistofbehandelingsproducten, waaronder:
componenten voor peristaltische pompen en complete systemen
slangen voor peristaltische pompen
op maat gemaakte pompen
MasterflexLive
Onze expertise in combinatie met onze selectie van meer dan 10.000 pompconfiguraties garanderen dat u precies dat pompsysteem kunt krijgen dat u nodig hebt. In de loop van meer dan 55 jaar productie van peristaltische pompen hebben we allang bewezen dat alleen Masterflex® een dergelijke veelzijdigheid en standaard-bepalende betrouwbaarheid kan bieden.
De interface met aanraakscherm is snel en eenvoudig in te stellen en te programmeren - zelfs met handschoenen aan
5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
Dankzij firmware-updates via de ether kunt u optimaal profiteren van toekomstige verbeteringen
Dankzij de drietraps toegang tot pompfuncties kunt u uw proces beschermen door te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
Eenvoudig en nauwkeurig
De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering, en tijddosering
Opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes volume en tijd
Grafische indicator laat u weten wanneer de slang optimaal is gekalibreerd
Verbonden en slim
Bedien uw aandrijving op meerdere manieren—aanraakscherm, analoge afstandsbediening of via verbindingsmogelijkheden
Kies uit drie verbindingsmogelijkheden - EtherNet/IP, Profibus, of MasterflexLive® onze veilige, cloud-gebaseerde app voor pompbewaking van cruciale processen op afstand
Met MasterflexLive kunt u meldingen kiezen om u 24/7 te waarschuwen voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en voor foutmeldingen
Masterflex® Serie Peristaltische Pompen Kenmerken en Voordelen
Onze peristaltische pompen zijn perfect voor biofarmaceutica, vloeistofbehandeling en meer. Ze zijn compact, veelzijdig en nauwkeurig. En dankzij ons gepatenteerde ontwerp kunnen ze ook gemakkelijk worden gereinigd en geven zij weinig besmettingsgevaar.
Top-eigenschappen:
Eenvoudige Procesvalidatie
De vloeistof zit volledig in de slang en de slangen zijn gemaakt van gevalideerde primaire, biocompatibele grondstoffen.
Celvitaliteit/Moleculaire Integriteit
Peristaltische pompen hebben een lage afschuiving, waardoor de fysieke impact op cellen en grote moleculen wordt verminderd en de algehele celvitaliteit toeneemt voor een effectiever product/API.
Nauwkeurige en Lineaire Vloeistoftoediening
Positieve verplaatsing zorgt voor zeer nauwkeurige volumetrische stromingen over drukbereiken en viscositeit in een lineaire verhouding tot omwentelingen per minuut; de occlusie zorgt ervoor dat het product niet slipt.
Masterflex® Exclusief: Eigenaarschap Vloeistofpad
Masterflex® biedt controle over bijna elk aspect van het vloeistofpad zoals pomp, slangen, componenten, sensoren en de assemblagediensten van wereldklasse om alles samen te brengen en volgens uw planning te leveren.
Meer redenen om voor Masterflex®te kiezen
Zelfaanzuigende en niet-afhevelende pompen
316SS behuizing, afwasbare en modulaire modellen
Verscheidenheid aan bedieningselementen en connectiviteit
Veiligheid en toegangsbeveiliging
Masterflex begrijpt gecompliceerde vloeistofverwerkingsprocessen en biedt het breedste scala aan functies, onderdelen en stroomsnelheden zodat u alles onder controle hebt.
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.