Polyethyleenverpakking voor cleanrooms
Polyethyleenverpakking voor cleanrooms
Kenmerken:
  • Ultraschoon, helder polyethyleen
  • Transparante folie biedt het voordeel dat het product zichtbaar is
  • Geschikt voor gammasterilisatie
  • Sterilisatie-indicatoren op de verpakking
  • Geen gasuitstroming
  • Bestand tegen de meeste chemicaliën
  • Eenvoudig met hitte af te dichten (afdichttemperatuur 120 °C tot 200 °C)
  • Naar keuze verkrijgbaar als platte zak of flacon
  • Certificaat van conformiteit bij elke levering
Platte zak:
  • Diverse breedten en lengten
  • Standaarddikte: 0,100 mm
Flacon
  • Diverse breedten en lengten
  • Standaarddikte: 0,100 mm
  • Flacon met plastic kern, de ideale verpakking voor bovenmaats, gesteriliseerd materiaal
Contact met ons opnemen