Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma Procesaandrijvingen
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Shop Drives
Shop Complete Systems
Take your process to the next level
1
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
2
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
4
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Stainless Steel Washdown Process Pump Drive Features
5
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
6
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
7
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Programmable Continuous Run Pumping
Continue Modus
Programmable Timed Dispensing
Tijd Modus
Programmable Volume Pumping
Volume Modus
remote monitor
Externe Modus
Optimal Tubing Load Indicator
Slangkalibratie
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Gebruikerstoegang
Instellen is een fluitje van een cent
Intuïtieve aanraakscherminterface, zelfs met handschoenen aan
  • Eenvoudig in te stellen en te programmeren
  • 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
  • Pas parameters aan met een simpele aanraking—zelfs met handschoenen aan
  • De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering en tijddosering
  • Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes Volume en Tijd
  • Antidruppel en snelheidsaanpassing verkrijgbaar in Volumemodus - verzekeren nauwkeurigheid en minimaliseren monsterverlies
  • Eenvoudig opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
  • Weet wanneer u uw doel hebt bereikt - dankzij de grafische indicator weet u wanneer de gebruikte slangen optimaal gekalibreerd zijn
Geavanceerde connectiviteit en bedieningsmogelijkheden
Bewaak overal vandaan
MasterflexLive Remote Pump Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive is ons veilige, cloud-gebaseerde platform voor real-time bewaking op afstand van alle Masterflex pompparameters
  • Bewaken van cruciale processen die 24/7 draaien, zonder dat er personeel ter plaatse nodig is
  • Push-meldingen waarschuwen u voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
Meer informatie
Flexibele verbindingsmogelijkheden
  • Uw keuze van verbindingsmogelijkheden - MasterflexLive®, EtherNet/IP, of Profibus
  • Drietraps toegang tot pompfunctionaliteit—gebruik deze optie om uw proces te beschermen door te regelen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
  • Firmware-updates via de ether—zorgen er automatisch voor dat u volledig kunt profiteren van toekomstige verbeteringen
  • Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45) aansluiting aan de achterzijde van de drive
Bekijk de volledige specificaties
Maak uw pompsysteem compleet
Kies uit 9 pompkoppen en 20+ slangsamenstellingen voor het creëren van de perfecte pomp voor uw proces
Biopharma
Deze pomp is niet verontreinigend, heeft een lage schuifsnelheid en is niet-invasief, waardoor deze perfect is voor biofarma en gezondheidszorg.
vaccine production line
Drietraps toegang en de mogelijkheid om programma's op te slaan en op te roepen maken uw vloeistofproces veilig en nauwkeurig.
abrasive liquid chemical
Onze reeks slangsamenstellingen zorgt voor de vloeistofcompatibiliteit en de wettelijke goedkeuringen die u nodig hebt.
Water treatment process
Met precisie vervaardigde pompslangen bieden u nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor cruciale procestoepassingen.
Volledige Specificaties & Productdetails
Soorten toegelaten pompkoppen
Types of pump heads accepted)
Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  600 RPM
(geschikt voor maximaal 2 pompkoppen)
600 RPM
Easy-Load
Compleet Systeem
600 RPM
Easy-Load II
Compleet Systeem
Stromingsbereik 0,006 tot 3400 ml/min 0,08 tot 480 ml/min 0,28 tot 1700 ml/min
Met EtherNet/IP en MasterflexLive MLFX07576-10 MLFX77976-00 MLFX77976-02
Met Profibus en MasterflexLive MLFX07576-12 MLFX77976-10 MLFX77976-12
Aandrijvingspecificaties
Goedkeuringen van het agentschap UL, cUL, CE
Garantie 2 Jaar
MasterflexLive Real-time externe bewaking van alle pompparameters. Push-meldingen waarschuwen u voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen, zodat u cruciale pompprocessen 24/7 kunt bewaken - onnodig om ter plaatse te zijn.
EtherNet/IP of
Profibus
Rechtstreekse interface met op Ethernet/IP of Profibus gebaseerd(e) procesbesturingsnetwerk(en) (met behulp van PLC, SCADA of dergelijke); maakt regeling van alle pompparameters via netwerkinterface mogelijk.
Nauwkeurigheid snelheidsregeling (resolutie) ±0,1% (0,1 rpm bij 600 rpm)
Omkeerbaar Ja
Display 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met "in-plane switching" (brede kijkhoek); 800 x 480 pixels
Digitaal doseren Ja
Externe besturing - invoer 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; start/stop, richting (CW/CCW), prime via contactsluiting
Externe besturing - uitvoer 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Toerentelleruitgang (open collector), Motor draait, Open kop, Lokaal/Afstand, Algemeen alarm
Motor Borstelloze gelijkstroom met encoder; continu bedrijf; omkeerbaar; 1/10 pk (75 W)
Open-kop sensor Ja; inclusief verlengkabel
Materialen van de behuizing 316 roestvast staal
Behuizingsclassificatie IP66 / NEMA 4X
Afmetingen (l x b x h) 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm)
Verzendgewicht 28,75 lb (11,794 kg)
Vermogen 90 tot 260 VAC, 50/60 Hz