Comment connecter des tubes de microcalibre
Certaines procédures d'auto-analyse spécialisées nécessitent des tubes ayant une diamètre intérieur inférieur à 0,51 mm. Dans ces cas, commandez des tubes Tygon® avec des raccords d'arrêt Luer (série 95611) ou exécutez les connexions via la méthode du « splicing ».
  1. Joignez ensemble une extrémité d’une longueur de tube avec code couleur (A) et une extrémité d'une longueur de tube de rallonge (B). (Les deux longueurs de tube doivent avoir les mêmes diamètres intérieurs et extérieurs).
  2. Placez un morceau de tube plus grand de 1 à 2 pouces (C) sur l’extrémité des deux pièces à joindre (A et B). Le morceau de tube court doit être d'un matériau similaire et avoir un diamètre intérieur pratiquement égal au diamètre extérieur du tube devant être joint.
  3. Une fois le morceau court (C) centré sur le joint, appliquez un solvant ou un scellant à l’extérieur du tube (B) et glissez le tube (C) sur le (B). Répétez le processus pour le tube (A) pour joindre les tubes de manière permanente. S’il est nécessaire de changer de tube ultérieurement, appliquez alors un solvant ou scellant uniquement sur les tubes (B) et (C). Utilisez un solvant de type cétone pour connecter des tubes Tygon® ou Viton® ; un adhésif RTV pour des tubes en silicone ; et un tétrahydrofurane avec des tubes BPT PharMed®.