Pompage de liquides inflammables
Le pompage de liquides inflammables peut créer des conditions dangereuses en termes de sécurité au laboratoire. Autant un incendie que des explosions peuvent en résulter en cas de non-respect de la manipulation sûre des matériaux par les travailleurs, les étudiants et les chercheurs du laboratoire. Éther éthylique, acétone et benzène, par exemple, comptent parmi les liquides inflammables. Les liquides combustibles incluent l’acide acétique, l’acide formique et la formaline.
Lorsque les liquides inflammables et combustibles s’écoulent, ils peuvent créer une accumulation d’électricité statique. Pour réduire les niveaux de risque, respectez ces cinq directives générales de sécurité.
  1. Utilisez toujours une pompe métallique avec un moteur à air ou antidéflagrant (explosion-proof (XPRF)).
  2. Assurez-vous que tous les composants sont en métal. Le plastique peut accumuler des charges statiques et ne peut pas être mis à la terre.
  3. Reliez à la terre l’opérateur et tous les composants de la pompe, y compris le moteur (même s'il est à air), le tube d’entrée et de décharge, les colliers de serrage, le réservoir de retenue et le réservoir de réception.
  4. Évitez les éclaboussements de liquides. Ceux-ci génèrent de l’électricité statique qui peut entraîner un allumage ou une explosion.
  5. Évitez les conducteurs isolés comme une buse métallique à l’extrémité d'un tube de décharge en plastique.
Certains moteurs électriques antidéflagrants comporte une fonction de réinitialisation (reset) manuelle en cas de surcharge qui élimine le danger d’un redémarrage automatique.
Utilisation d’un équipement de protection individuelle
Lors de la manipulation de liquides inflammables, assurez-vous d'utiliser l’équipement de protection individuelle nécessaire, y compris une protection des yeux, des mains, du corps et pulmonaire ou des voies respiratoires. Cela signifie généralement de porter des lunettes-masques, des gants résistants aux produits chimiques, des combinaisons et, peut-être un masque de protection. L'OSHA (Occupational Safety and Health Administration, l'agence gouvernementale fédérale des États-Unis pour la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail) recommande à la fois « une protection des yeux et du visage en cas d’exposition à des produits chimiques liquides, des acides, des liquides caustiques, des gaz ou de vapeurs chimiques. » De plus, « ceux dont le travail implique une exposition à des substances chaudes ou des matières corrosives ou toxiques doivent porter un équipement de protection couvrant les parties exposées du corps, y compris les jambes et les pieds. »