Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Viton Tubing Specifications
Advantages:
  • Our most chemical-resistant tubing.
  • Resistant to corrosives, solvents, and oils at elevated temperature.
  • Low gas permeability.
Limitations:
  • Limited pumping life.
Application Suitability:
Acids: Excellent
Alkalies: Excellent
Organic solvents: Variable—test before using
Pressure: Good
Vacuum: Good
Viscous fluids: Good
Sterile fluids: Fair
Physical Characteristics and Composition:
  • Thermal set rubber.
  • Viton B (67 percent fluorine).
  • Firm (stiff) material.
  • Opaque, black.
Temperature Range:
-25 to 400°F (-32 to 205°C)
Meets Classifications:
  • None
Gas Permeability:
cc x mm
x 10-10
(cm2 x sec. x cm Hg
CO2: 76 to 79
H2: -
O2: 13 to 15
N2: 4.3
Cleaning/Sterilization:
  • Sterilize at 480°F (249°C) for 16 hours in a circulating hot air oven.
Viton - Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Last Updated:
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.