Masterflex L/S Slangen
Haal het maximum uit uw Masterflex L/S pompkop en kies voor geëxtrudeerde precisieslangen. In de productie van onze slangen wordt gewerkt met dezelfde geringe toleranties als bij onze L/S pompkoppen . Maak een keus uit precisieslangen en precisieslangen voor hoge opvoersnelheden. Precisieslangen voor hoge opvoersnelheden hebben een dikkere wand waardoor er beter druk kan worden opgebouwd, er meer aanzuighoogte is, visceuze vloeistoffen makkelijker worden rondgepompt – en dit alles bij een langere levensduur voor de slang. Maak uw keuze uit de formuleringen voor slangenmateriaal hieronder.
  • BioPharm Plus Silicone (met platina behandeld)
  • BioPharm Silicone (met platina behandeld)
  • Chem-Durance® Bio
  • C-Flex®
  • C-Flex® ULTRA
  • GORE® STA-PURE® PCS-serie
  • GORE® STA-PURE® PFL-serie
  • Norprene® (A 60 G)
  • Norprene Food (A 60 F)
  • PharMed®
  • PharmaPure®
  • Puri-Flex
  • Siliconen( met platina behandeld)
  • Siliconen( met peroxide behandeld)
  • Tygon chemisch
  • Tygon voeding
  • Tygon brandstof/smeermiddel
  • Tygon Lab
  • Tygon® E-LFL
  • Viton®
Specificaties voor precisieslangen
Maat slang L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18
Binnendiameter* in. (mm) 0,03( 0,8) 0,06( 1,6) 0,12( 3,1) 0,19( 4,8) 0,25( 6,4) 0,31( 7,9)
Maat slangpilaar* in. (mm) 1/ 16( 1,6) 1/ 16( 1,6) 1/ 8( 3,2) 3/ 16( 4,8) 1/ 4( 6,4) 3/ 8( 9,5)
Debietbereik in mL/min bij een aandrijving van 6 tot 600 tpm 0,36 tot 36 1,3 tot 130 4,8 tot 480 10 tot 1000 17 tot 1700 23 tot 2300
Maximumdruk, continu 25 psig (1,7 bar) 20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
10 psig
(0,7 bar)
Maximumdruk, onderbroken** 40 psig (2,7 bar) 35 psig
(2,4 bar)
20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
Maximaal vacuüm** 26( 660 mm Hg) 20( 510 mm Hg)
Aanzuighoogte 29 ft H2O (8.8 m H2O) 22 ft H2O (6.7 m H2O)
Specificaties voor precisieslangen voor hoge opvoersnelheden
Maat slang L/S 15 L/S 24 L/S 35 L/S 36
Binnendiameter* in. (mm) 0,19( 4,8) 0,25( 6,4) 0,31( 7,9) 0,38( 9,7)
Maat slangpilaar* in. (mm) 3/ 16( 4,8) 1/ 4( 6,4) 3/ 8( 9,5) 3/ 8( 9,5)
Debietbereik in mL/min bij een aandrijving van 6 tot 600 tpm Waarden in ( ) verkregen met een pompkop voor hoge opvoersnelheden 10 tot 1000
(11 tot 1100)
17 tot 1700
(18 tot 1800)
23 tot 2300
(26 tot 2600)
29 tot 2900
(34 tot 3400)
Maximumdruk, continu** 25 psig (1,7 bar) 20 psig
(1,4 bar)
15 psig
(1,0 bar)
Maximumdruk, onderbroken** 40 psig (2,7 bar) 35 psig
(2,4 bar)
20 psig
(1,4 bar)
Maximaal vacuüm** 26( 660 mm Hg) 24" Hg
(610 mm Hg)
Aanzuighoogte 29 ft H2O (8.8 m H2O) 27 ft H2O
(8.3 m H2O)
*Nominale grootte
**De werkelijke opbrengst verschilt per formulering