Pour créer l'écosystème de laboratoire parfait, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et cela n’est pas toujours facile, et c’est pourquoi nous nous engageons non seulement à vous fournir les meilleurs produits pour la biologie, mais aussi à répondre aux questions que vous pouvez vous poser lorsque vous naviguez.
Jetez un œil sur nos questions les plus fréquemment posées pour obtenir davantage d'informations sur nos produits et services.
Les bases sur les pompes péristaltiques
- Comment une pompe à tuyaux Masterflex® fonctionne-t-elle ?
Débits
- Quels débits peut-on atteindre ?
- Quelle précision d’écoulement puis-je escompter ?
- Les volumes mesurables sont-ils répétables ?
- Quel effet la viscosité du fluide exerce-t-elle sur l’écoulement ?
Têtes de pompe
- Quelle est la pression maximale atteignable ?
- Quelle est la pression d’entrée maximale ?
- Quelle est la hauteur d'aspiration maximale ?
- Des clapets antiretours sont-ils requis ?
- Les pompes Masterflex® peuvent-elles fonctionner à sec ?
- Les pompes Masterflex® s'amorcent-elles automatiquement ?
- Les pompes Masterflex® sont-elles des types de pompes à déplacement positif ?
- Les pompes Masterflex® sont-elles non siphonnantes ?
- Est-il possible de pomper des boues ou des solutions abrasives ?
- Pourquoi le choix de têtes de pompe et de tailles de tuyaux est-il si grand ?
- L’écoulement est-il réversible ?
Tuyaux
- Les tuyaux sont-ils importants ?
- Quelles plages de température des matériaux peuvent-elles être pompées ?
- Quelle est la résistance chimique ?
- Qu’est-ce qui détermine la durée de vie des tuyaux ?
- Quelle formulation de tuyau offre la plus longue durée de vie ?
- Comment la vitesse de la pompe affecte-t-elle la durée de vie du tuyau ?
- Les tuyaux sont-ils compatibles aux applications alimentaires et stériles ?
- Les tuyaux sont-ils difficiles à remplacer ?
Entraînements
- Pourquoi les têtes de pompe sont-elles disponibles sans entraînements dans les groupes de pompes L/S, I/P, et B/T ?
- Est-il possible d'utiliser plus d'une tête de pompe avec un seul entraînement ?
- Y-a-t-il d'autres systèmes d’entraînements disponibles que ceux présentés dans notre catalogue général ?
Comment une pompe à tuyaux Masterflex® fonctionne-t-elle ?
Chaque système de pompe est divisé en trois parties : la tête de pompe, l’entraînementet les tuyaux. La tête de pompe consiste en un rotor et un corps ; l’entraînement crée la force requise pour bouger le rotor ; les tuyaux servent de chambre de pompe. Ces trois parties pompent le fluide suivant les étapes suivantes :
- Le tuyau est placé dans le lit de tuyaux, entre le rotor et le corps, où il est bloqué (pressé).
- Les rouleaux du rotor se déplacent à travers le tuyau en poussant le fluide. Le tuyau situé derrière les rouleaux reprend sa forme, crée un vide et attire le fluide derrière lui.
- Un « coussin » de fluide se forme entre les rouleaux. Il est spécifique au diamètre intérieur du tuyau et à la géométrie du rotor. Le débit est déterminé en multipliant la vitesse par la taille du coussin. Ce coussin reste assez constant, sauf avec des fluides très visqueux.
- 4. Regardez notre animation simple présentant une pompe à tuyaux Masterflex® en marche.
Têtes de pompe1. Quelle est la pression maximale atteignable ?En fonction des tuyaux que vous choisissez, la pression maximale atteignable est 40 psi (2,7 bar) ; la pression nominale est 25 psi (1,7 bar).
2. Quelle est la pression d’entrée maximale ?Généralement 40 psi (2,7 bar), en fonction du diamètre intérieur, de l’épaisseur de paroi et de la formulation des tuyaux...
3. Quelle est la hauteur d'aspiration maximale ?La hauteur d'aspiration maximale est 29 ft (8,8 m) H20.
4. Des clapets antiretours sont-ils requis ?Non. Nos conceptions uniques éliminent ce besoin.
5. Les pompes Masterflex® peuvent-elles fonctionner à sec ?Oui. Elles peuvent pomper des gaz, des liquides ou des phases mixtes.
6. Les pompes Masterflex® s'amorcent-elles automatiquement ?Oui. Elles peuvent développer un vide supérieur à 26" Hg (660 mm Hg).
7. Les pompes Masterflex® sont-elles des types de pompes à déplacement positif ?Oui. Avec l’eau, le débit est directement proportionnel à la vitesse du rotor jusqu’aux capacités maximales de l’entraînement.
8. Les pompes Masterflex® sont-elles non siphonnantes ?Oui. Un rouleau presse toujours les tuyaux pour les fermer, vous ne recevez donc pas de reflux.
9. Est-il possible de pomper des boues ou des solutions abrasives ?Oui. Les limites se situent au niveau de la viscosité et de la taille des particules relatives au diamètre intérieur des tuyaux sélectionnés. Pour les particules dures, nous recommandons un diamètre intérieur de tuyau égal à 20 fois le diamètre des particules. Pour les particules molles, nous recommandons un diamètre int. égal à 4 fois celui des particules.
10. Pourquoi le choix de têtes de pompe et de tailles de tuyaux est-il si grand ?Les pompes Masterflex® sont modulaires pour s'adapter à la plupart des applications. Nous proposons des têtes de pompe pour les pressions plus élevées, les fluides sensibles au cisaillement et les exigences relatives à une petite empreinte pour n’en citer que quelques-unes. Tous ces éléments se mettent en synergie avec tous les tuyaux Masterflex® disponibles avec des formulations pour acides et bases, produits biologiques sensibles, denrées alimentaires et de nombreux autres types de fluides.
11. L’écoulement est-il réversible ?Oui. Les spécifications s'appliquent soit dans le sens horaire soit anti-horaire.
Débits1. Quels débits peut-on atteindre ?Nos systèmes de pompes Masterflex® Ismatec® affichent des débits de 0,0001 à 3 400 ml/min. Les systèmes L/S® affichent des débits de 0,00005 à 3 400 ml/min. Les systèmes I/P affichent des débits de 0,001 à 26 l/min et les systèmes B/T® affichent des débits de 0,3 à 42 l/min.
2. Quelle précision d’écoulement puis-je escompter ?Vous pouvez obtenir une précision d’écoulement de ±0,5 % avec des systèmes d’écoulement étalonnés. Pour d’autres systèmes, vous pouvez obtenir une précision de ±2 à 5 % pour les applications de transfert générales.
3. Les volumes mesurables sont-ils répétables ?Les volumes sont répétables avec des précisions de ±0,5 % ou encore mieux en utilisant des systèmes étalonnés.
4. Quel effet la viscosité du fluide exerce-t-elle sur l’écoulement ?Tous les débits sont basés sur de l'eau. Augmenter la viscosité du fluide diminuera le débit.
Tuyaux1. Les tuyaux sont-ils importants ?Le tuyau est la chambre de la pompe. L’élasticité du tuyau procure la hauteur d'aspiration ; sa force procure la capacité de gérer la pression ; ses caractéristiques flexibles déterminent la durée de vie de la pompe ; son calibre détermine le débit et l’épaisseur de sa paroi détermine l’efficacité de la pompe.
Pour garantir des débits précis et une grande longévité des tuyaux, n’utilisez que les tuyaux pour pompes Masterflex dans vos applications de tuyaux pour pompes. Les tuyaux pour pompes Masterflex constituent le choix numéro un, contrairement aux tuyaux classiques à usage universel, car ils ont été spécialement conçus (et extrudés avec précision) pour respecter les tolérances d'utilisation très strictes des pompes péristaltiques Masterflex. Les tuyaux Masterflex vous aideront à obtenir des performances exceptionnelles, et à respecter les nombreuses normes et classifications.
2. Quelles sont les plages de température des matériaux pouvant être pompées ?La plage de température optimale est de 32 à 104 °F (0 à 40 °C). La plage de température maximale est de -40 à 302 °F (-40 à 150 °C) pour les tuyaux et de 32 à 104 °F (0 à 40 °C) pour la tête de pompe.
3. Quelle est la résistance chimique ?Elle dépend du style des tuyaux (voir la Base de données sur la compatibilité entre les tuyaux et les produits chimiques).
4. Qu’est-ce qui détermine la durée de vie des tuyaux ?De nombreux facteurs influençant la durée de vie des tuyaux sont très nombreux. La vitesse de la pompe et la pression du système, le matériau des tuyaux et la compatibilité chimique, l’abrasivité du liquide (milieu) pompé, la température du fluide et même l’environnement dans lequel se trouve la pompe ont une influence. Visitez notre guide de sélection des tuyaux « STAMP » pour découvrir le processus de recommandation étape par étape suivi par notre équipe chargée des applications.
5. Quelle formulation de tuyau affiche la plus longue durée de vie ?Norprène*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silicone, C-FLEX**, et Viton***, dans cet ordre.
6. Comment la vitesse de la pompe affecte-t-elle la durée de vie des tuyaux ?La longévité des tuyaux est inversement proportionnelle à la vitesse de la pompe. La vitesse minimale procure la durée de vie maximale.
7. Les tuyaux sont-ils compatibles aux applications alimentaires et stériles ?Oui. Certaines formulations de tuyaux satisfont les spécifications de la NSF et les exigences de la FDA et l'USDA en matière de gestion des denrées alimentaires. Elles sont nombreuses à pouvoir être stérilisées.
8. Les tuyaux sont-ils difficiles à remplacer ?Non, en fait, le remplacement d'un tuyau est très simple. Les têtes de pompe EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, cartridge, et RAPID-LOAD® accélèrent et facilitent les changements de tuyaux. Avec la tête de pompe standard, le changement de tuyaux est simple en utilisant la clé de chargement fournie.
Entraînements1. Pourquoi les têtes de pompe sont-elles disponibles sans entraînement dans les groupes de pompes L/S, I/P, et B/T ?Le concept modulaire vous permet de personnaliser votre système pour un maximum de flexibilité.
2. Est-il possible d'utiliser plus d'une tête de pompe avec un seul entraînement ?Oui. Tout nombre (généralement deux à quatre) peut être empilé ensemble dans toute combinaison à l'aide des têtes standards ou EASY-LOAD jusqu’à atteindre la capacité de couple maximale de l’entraînement.
3. Y-a-t-il d'autres systèmes d’entraînements disponibles que ceux présentés dans le catalogue général ?Oui. Notre service d’ingénierie peut personnaliser, concevoir ou modifier un entraînement ou un paquet d’entraînements selon vos spécifications pour des achats en quantité et des applications FEO.
* Norprène, PharMed®, Tygon—Marque déposée de la société Saint-Gobain Performance Plastics. **C-FLEX—Marque déposée de la société Saint-Gobain Performance Plastics. *** Viton®— Marque déposée de la société Chemours. Masterflex®: inégalables dans notre domaineTrouvez toutes les réponses à vos questions sur les pompes, tuyaux, liquides, et tous les besoins de votre laboratoire. Si vous avez d’autres questions ou que vous souhaitez passer commande, n’hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. |