Télésurveillance des pompes péristaltiques
La télésurveillance des pompes péristaltiques via l’IdO augmente la productivité et réduit les coûts de la recherche et du développement et des activités des usines pilotes.
Masteflex Peristlatic PumpDe nos jours, la recherche et le développement deviennent de plus en plus exigeants. Les entreprises ont besoin de trouver des moyens d'augmenter leur rendement sans augmenter le budget de manière correspondante. Dans le même temps, les échantillons sont plus précieux que jamais, la perte d'un seul lot peut donc coûter des dizaines de milliers de dollars. Les gestionnaires R&D ont traditionnellement été confrontés à deux choix : laisser leurs expériences en cours pendant la nuit sans surveillance et risquer la perte d’un échantillon précieux ou arrêter leur travail en fin de journée, perdant une productivité précieuse. Les avancées dans la télésurveillance via l’Internet des objets(IdO) ont éliminé le besoin d'une présence physique dans la recherche et le développement de la manipulation des fluides donnant aux chercheurs la capacité de réaliser à distance pratiquement la même surveillance dont ils ont besoin dans leur flux de travail, qu'il s'agisse de la préparation, de la fermentation, de la récolte ou de la purification.
La télésurveillance, considérée de plus en plus dans les opérations de processus pharmaceutiques, peut être tout aussi avantageuse, sinon plus encore, pour les services de la recherche et du développement chargés d’expérimenter la manipulation des fluides ou d’effectuer des essais pilotes. L'application de la télésurveillance aux pompes péristaltiques peut avoir un effet positif sur les services chargés de la manipulation des fluides 24h/24, 7j/7, mais qui ne disposent pas de personnel pour surveiller les pompes. Cette opportunité de compléter la phase R&D et de franchir rapidement le processus pilote peut réduire le délai de commercialisation d’un nouveau produit et baisser les coûts de commercialisation d’un nouveau produit.
Télésurveillance basée sur le cloud
Peristlatic Pump Remote Cloud-based MonitoringLa croissance de la connectivité Internet permet de surveiller les pompes péristaltiques et d'autres instruments de manipulation des fluides depuis n'importe où dans le monde par le biais des services du cloud. L’équipement de manipulation des fluides est maintenant en mesure d’envoyer des indications en mode lecture seule sur les paramètres de fonctionnement et les conditions d’état consultables via un applet sur tout appareil connecté à Internet. La surveillance de ces paramètres et conditions peut donner aux chercheurs la tranquillité d’esprit que leur expérience se passe exactement comme ils l’ont laissée en quittant le laboratoire ou l’usine pilote. C’est également pour permettre de réaliser des tâches multiples pendant des cycles de distribution plus longs, car les chercheurs peuvent exécuter d'autres tâches critiques pour leur flux de travail à d'autres endroits tout en étant en mesure de confirmer exactement la quantité de temps restant au cycle de distribution.
Les paramètres de fonctionnement pouvant être transmis incluent :
  • Caractéristiques de l’écoulement : surveillez si la pompe péristaltique fonctionne en continu ou en mode de distribution, quel est le débit ou la vitesse de la pompe et le débit cumulatif pompé.
  • État de la distribution : visualisez le réglage du volume aliquote actuel et les cycles de distribution achevés.
Les conditions d’état pouvant être transmises incluent :
  • État du moteur de la pompe : confirmez si le moteur de la pompe est en marche ou arrêté et le sens actuel de la marche (sens horaire ou anti-horaire).
  • État du processus : confirmez que la tête de pompe n’a pas été ouverte accidentellement ou qu’il n’y a pas de fuite au sein du processus.
  • État du système de pompe : confirmez l'absence d’erreur et que la pompe est en ligne et opérationnelle.
Peristlatic Pump in Research LabPour les chercheurs à la recherche d’une approche moins interventionniste de la surveillance, les interfaces de surveillance peuvent aussi être configurées avec des règles de notification qui envoient des alertes par e-mail ou un texte mentionnant certains états comme l’achèvement d'un cycle de distribution, des fuites, des erreurs de l’équipement. Avec des échantillons sensibles et coûteux, chaque seconde est critique ; la notification immédiate permet de réagir rapidement, ce qui peut sauver des cellules, des milieux ou d'autres produits importants. Pour illustrer parfaitement que « plus c’est simple, mieux c’est », la transmission en mode lecture seule des paramètres de fonctionnement et des conditions d’état préserve la sécurité et la confidentialité. Il n’est pas possible pour des parties non autorisées d'interrompre le processus de la pompe ni de visualiser des informations critiques sur tout R&D sous-jacent. L’applet de surveillance est aussi contrôlé par une connexion et des mots de passe forts, puis appairé uniquement avec un numéro de série unique pour l’équipement, ajoutant un nouveau niveau de sécurité contre toute visualisation indésirable.
Conclusion
Dans les cas de budgets serrés ou de ressources restreintes, les chercheurs peuvent tirer profit des nouvelles capacités de la connectivité. Les avantages immédiats incluent une augmentation de la productivité et une réduction des coûts dans leurs activités de manipulation des fluides du laboratoire et de l’usine pilote. Cette connectivité peut aider à améliorer le délai de commercialisation et permettre une activité inattendue et pendant la nuit, tout en restant confiant que le processus est surveillé.
La connectivité Bluetooth permet une approche moins interventionniste, un positionnement flexible de la pompe au cours du processus de recherche et peut stimuler le processus de l’usine, permettant ainsi un délai plus court entre le laboratoire de recherche et développement jusqu’au processus. Cette technologie peut aussi ajouter un niveau de sécurité aux employés en les maintenant à distance de produits chimiques et biologiques dangereux.
La télésurveillance basée sur le cloud permet aux chercheurs de suivre les cycles étendus pour une extension plus en continu à l’échelle pilote et dans tout le processus. La transmission en mode lecture seule garantit la sécurité des données, qui sont et devraient être une préoccupation partagée par les chercheurs et les développeurs de produits.
Masterflex® offre maintenant de nouvelles options de connectivité sur ses entraînements les plus populaires dans les tailles L/S et I/P pour procurer aux clients un contrôle maximal sur leurs applications de pompage. En plus de la surveillance via Bluetooth et basée sur le cloud, les nouveaux entraînements Advanced Communication de Masterflex supportent les communications Ethernet/IP pour des processus automatisés. Apprenez-en davantage sur la télésurveillance des pompes ainsi que sur les entraînements Masterflex L/S et I/P accompagnés de produits Advanced Networking & Communication (mise en réseau et communication avancés) sur notre site web.