Pompage de fluides visqueux
Les fluides visqueux s’écoulent beaucoup plus lentement que les fluides similaires à l’eau, ce pour différentes raisons dont les suivantes :
  1. Le fluide est plus résistant que l’eau.
  2. Les forces de frottement sont plus grandes entre la paroi du tube et un fluide visqueux qu’avec l’eau.
Les pompes (à tubes) péristaltiques sont l’idéal pour pomper des fluides visqueux. Pour maximiser l’efficacité d’un système de pompe péristaltique, suivez les étapes suivantes.
  1. Ralentissez la vitesse de votre pompe, le fluide ne se déplacera que vers la tête de pompe à un taux particulier. Ce taux une fois atteint, l'augmentation de la vitesse du moteur n'augmentera pas la vitesse du débit. La vitesse maximale à laquelle le système pompera efficacement diminue au fur et à mesure que la viscosité augmente et que la taille du tube diminue.
  2. Choisissez un tube d’une taille plus grande que ce qui est requis pour pomper de l’eau. Choisissez les débits approximatifs de fluides de viscosités variées à 100 t/min pour différentes tailles de tubes de pompe Masterflex® L/S. Trouvez la viscosité de fluide que vous allez pomper, parcourez le graphique horizontalement jusqu’au débit dont vous avez besoin et sélectionnez le tube de la taille plus grande suivante. L’utilisation d’une taille de tube plus grande vous permet de faire fonctionner la pompe efficacement à des vitesses d’entraînement supérieures.
  3. Choisissez des tubes solides avec une paroi épaisse tels que Norprene ®, Viton® ou Tygon®. La performance sera meilleure car les tubes reprennent leur forme d'origine plus rapidement après l'occlusion dans la tête de pompe. Ceci permet au liquide d’être tiré dans le tube avec une plus grande force.
  4. Sélectionnez un tube avec un calibre lisse. Ceci réduira les forces de frottement. Tygon ou le silicone sont de bons choix.
  5. Pressurisez légèrement l’entrée de votre pompe [moins de 15-20 psi (1-1,4 bar)]. Ceci maintiendra le tube d’entrée plein et permettra un pompage plus efficace.
  6. Diminuez la viscosité de votre liquide. Si possible, chauffez votre fluide, la viscosité diminue habituellement avec la température.
Sélectionner la bonne taille et le bon type de tube pour pomper des fluides visqueux est une science inexacte. Utilisez les conseils ci-dessus comme un guide général et n’oubliez pas que l’expérimentation est la meilleure façon de sélectionner le bon tube pour votre application.
Cliquez pour visualiser les courbes d’écoulement à différentes viscosités pour les tailles de tubes L/S recommandées pour cette viscosité. Nous ne conseillons pas d’utiliser un tube de taille inférieure à celle indiquée dans les graphiques, mais une taille plus grande est acceptable. Rappelez-vous que l’augmentation de la taille du tube augmentera votre débit, car la perte due au frottement est diminuée avec un plus grand diamètre intérieur. Non seulement le fluide s’écoulera plus facilement, mais une vitesse d’entraînement supérieure peut être utilisée sans perte d’efficacité.
Les données de ces conseils d’application ont été compilées à l'aide de la tête de pompe Easy-Load® appropriée et des étalons de viscosité à 25 °C. L’entrée et la sortie étaient horizontalement à 2,5 ft (0,75 m) de la pompe (aucune hauteur d'aspiration ou tête de décharge).