TYGON LFL Tubing
Advantages:
  • Longest life of all TYGON peristaltic tubings (1000 hrs).
  • Nonaging, nonoxidizing.
  • Clear for easy flow monitoring.
  • Broad chemical resistance.
  • Low gas permeability.
  • Smooth bore.
  • Good for viscous fluids.
  • High dielectric constant.
Limitations:
  • Potential leaching of plasticizer.
Application Suitability:
Acids: Good
Alkalies: Good
Organic solvents: Not recommended
Pressure: Good
Vacuum: Good
Viscous fluids: Excellent
Sterile fluids: Good
Physical Characteristics and Compostion:
  • Thermoplastic.
  • PVC-based material with plasticizer.
  • Firm (stiff) material.
  • Transparent, clear.
Temperature Range:
-58 to 165°F (-50 to 74°C)
Meets Classifications:
  • USP Class VI
  • FDA 21 CFR 175.300
Gas Permeability:
cc x mm
x 10-10        
(cm2 x sec. x cm Hg         
CO2: 563
H2: -
O2: 124
N2: 67
Cleaning/Sterilization:
  • Sterilize with ethylene oxide (ETO) or autoclave.
  • To autoclave: Coil loosely in nonlinting cloth or paper; autoclave at 250°F (121°C), 15 psi for 30 minutes (tubing will appear milky); air dry at max 150°F (66°C) for 2 to 2.5 hours until clear.
Last Updated:
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.