Les thérapies de diagnostic révolutionnaires nécessitent des pompes personnalisées
pharmaceutical labDans l'industrie médicale, la sécurité et le temps sont tous deux des priorités. Pour les personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques tels que l’ostéoarthrite et la discopathie dégénérative, le mal de dos et les douleurs articulaires empêchent généralement les activités normales. Des traitements biochimiques efficaces peuvent contribuer de manière considérable à réduire la douleur de ces personnes.
Les développeurs de produits thérapeutiques génèrent de nouvelles possibilités de traitement. L’une d’entre elles est le système de concentration intégrée de plaquettes autologues (APIC), développé par Cytonics, qui concentre l’alpha-2-macroglobuline par le biais d’un procédé breveté. Une petite quantité de sang est prélevée au point d’intervention du patient, transformée en plasma riche en plaquettes (PRP) en concentrant l’alpha-2-macroglobuline du plasma à l'aide d’un processus exclusif de filtration et de pompe. Les recherches de Cytonics ont montré que l’alpha-2-macroglobuline en de hautes concentrations thérapeutiques pouvait réduire la douleur et l’inflammation, nettoyer et protéger les articulations et éliminer les facteurs causant un endommagement supplémentaire des articulations.
Les développeurs de produits de Cytonics se sont tournés vers le groupe des services FEO de Masterflex pour créer une solution de pompe personnalisée pour leur système APIC. L’entraînement de la pompe haute performance pour le traitement est couplé à une centrifugeuse et à un kit de traitement à usage unique pour préparer le plasma riche en plaquettes et concentrer l’alpha-2-macroglobuline. La pompe fait circuler le plasma à travers un filtre pendant une certaine durée. Une fois le cycle de filtration terminé, le concentré d’alpha-2-macroglobuline peut être prélevé du sac de concentration dans une seringue à des fins d’administration clinique.
Un processus rapide et flexible
Le développement d'une solution de pompe satisfaisant les exigences de performance mais également les objectifs en termes de coûts a été un défi au début. « Les développeurs de produits et l’équipe FEO ont collaboré à la fois en personne et via conférences téléphoniques pour affiner les exigences de la conception, les caractéristiques du produit et respecter les délais cruciaux », a déclaré John Sullivan, directeur des ventes OEM.
Au fil de l’évolution du produit, l’équipe FEO a fait face au calendrier compact de huit semaines pour livrer les prototypes de pompes. Ce délai était nécessaire pour faire mettre en circulation cette procédure thérapeutique. Les développeurs de produits se sont fiés à l’expérience de l’équipe FEO pour optimiser la conception de la pompe pendant qu’ils passaient les tests requis de l'agence de sécurité. Même si le processus était conçu pour aller vite, il était impératif de fournir un produit final réussi qui réponde aux besoin du marché. Le retour a abouti à une deuxième version de la pompe et, bien que ce processus n’ait prolongé quelque peu le délai de commercialisation, il a garanti que l’issue serait positive. « Enfin, basés sur la demande du marché, nous avons créé une deuxième version de la pompe personnalisée en utilisant un logiciel différent », a expliqué Sullivan.
Moins de douleurs, de meilleurs résultats
Les développeurs de produits chez Cytonics se sont réjouis du résultat et ont prévu de créer d'autres systèmes APIC avec leurs pompes FEO Masterflex®. C’est une bonne chose aussi, plus d’une personne sur deux, âgée de 18 ans et plus, sera affectée par une maladie musculo-squelettique aux États-Unis. Pour les personnes à partir de 65 ans, la probabilité passe à trois sur quatre. Ces types de conditions peuvent être les plus handicapants et coûteux.1 mais, l’émergence de traitement, tels que l’APIC, offre la promesse d’un avenir moins douloureux, et les services FEO de Masterflex sont prêts à contribuer à la solution.
Vous avez besoin de plus d’infos sur les services FEO ? Contact-nous au 1-800-MASTERFLEX
Pour en savoir plus sur le système APIC contactez Catalyst, le distributeur aux États-Unis, sur www.catalyst-connect.com ou par e-mail à : info@catalyst-connect.com.
1Musculoskeletal Diseases, Bone and Joint Initiative USA. Repris le 16 septembre 2015 du site http://www.boneandjointburden.org/