FDA Compliant Viton Tubing
Advantages:
  • Perfect for food and lab applications where FDA compliance is required.
  • Good chemical resistance.
  • Resistant to corrosives
  • High temperature properties
Limitations:
  • Limited pumping life.
Application Suitability:
Acids: Excellent
Alkalies: Excellent
Organic solvents: Variable—test before using
Pressure: Good
Vacuum: Good
Viscous fluids: Good
Sterile fluids: Fair
Physical Characteristics and Composition:
  • Thermal set rubber.
  • Viton B (67 percent fluorine).
  • Firm (stiff) material.
  • Opaque, black.
Temperature Range:
-25 to 400°F (-32 to 205°C)
Meets Classifications:
  • FDA 21 CFR 177.2600
Gas Permeability:
cc x mm
x 10
(cm2 x sec. x cm Hg
CO2: 76 to 79
H2: -
O2: 13 to 15
N2: 4.3
Cleaning/Sterilization:
  • Sterilize with circulating hot air oven at 249°C (480°F) for 16 hours.
Viton - Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Last Updated:
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.